Learn More
SI Analytics™ 3-Piece Tube Set TZ 3280
SI Analytics™ 3-Piece Tube Set TZ 3280 is a 3 part set that does not include a titration tip or shaft.
Marca:  SI Analytics™ 285224303
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10106181
  • 102.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Does not include titration tip or shaft
  • For KF and KF Trace
Specifica
Specifica
Tube Set
TitroLine KF and TitroLine KF trace