Learn More
(3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Specifica
Materiale o nome chimico | (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 177.25 |
Percent Purity | 97% |