Learn More
3-Quinuclidinol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10765611
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
1619-34-7
C7H13NO
127.19
MFCD00151326
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinol, quinuclidin-3-ol, 3-hydroxyquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, quinuclidinol, 1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-hydroxy-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 3-quinuclidinol dl-form, +--3-quinuclidinol, quinuclidine-3-ol
15381
CHEBI:115239
1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
C1CN2CCC1C(C2)O
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
1619-34-7
C7H13NO
127.19
MFCD00151326
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
3-quinuclidinol, quinuclidin-3-ol, 3-hydroxyquinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, quinuclidinol, 1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-hydroxy-1-azabicyclo 2.2.2 octane, 3-quinuclidinol dl-form, +--3-quinuclidinol, quinuclidine-3-ol
15381
CHEBI:115239
1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
C1CN2CCC1C(C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Quinuclidinol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 217.0°C to 224.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Fieser 06,501
Indice di Merck 15, 8199
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 127.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Quinuclidinol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.