Learn More
3-Thien-3-ylaniline, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Thien-3-ylaniline |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250 mg |
IUPAC Name | 3-(thiophen-3-yl)aniline |
Peso formulazione | 175.25 |
Percent Purity | 97% |