Learn More
3-Thienylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Thienylmethylamine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Sinonimo | 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine |
Quantità | 5g |
Peso formulazione | 113.18 |
Percent Purity | 97% |