Learn More
Lenz Laborglasintrumente 3-way Stopcocks Acc. to Czako, with Solid Glass Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 02611402
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11943351
  • 88.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12563
  • Bore angle: 120°
  • With solid glass plug and screwthread retaining device
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Leakage rate to DIN 12540-1
Specifica
Specifica
2.5 mm