Learn More
3M™ Tute protettive in tessuto SMS laminato bianche con riquadro blu
Codice prodotto. 11993784
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 11993784
Marca: 3M™ 7100040415
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dotata di tecnologia con materiale doppio eccellente e protezione 5/6, categoria III CE; la tuta protettiva serie 4540 è ideale per applicazioni che richiedono elevati livelli di protezione e comfort.
  • Ideal barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protective Coveralls
Size Small
Materiale Polyethylene, Polyester/Polyethylene Laminate
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Knit
Stile collo Hooded
Hood Type 3-panel
Tipo di chiusura 2-way Zipper with Sealed Storm Flap
Tipo di giuntura Serged, Bound
Classe di protezione CE Category III, Type 5/6 protection
Rivestimento Anti-static
Stile parte posteriore Breathable SMMMS material
Certificazione/Conformità CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Descrizione White Polypropylene/Polyethylene laminated suit, SMMMS Polypropylene blue back panel, Nylon on Polyester braid zipper, Neoprene Rubber elastic, Polyester cuffs and thread
Misura petto (sistema imperiale) 33 to 36 in.
Misura petto (sistema metrico) 84 to 92 cm
Da utilizzare con (applicazione) Pesticide application, asbestos and lead abatement, Coal dust in power plants, metal polishing, light-duty building Cleaning, machine or vehicle maintenance, paint spraying, pharmaceutical, general industrial clean-up, insulation laying, general powder handling and food processing
Altezza (sistema imperiale) 5.33 to 5.5 ft.
Altezza (sistema metrico) 164 to 170 cm