Learn More
3M™ Tute protettive in tessuto SMS laminato bianche con riquadro blu
Codice prodotto. 12672595
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12672595
Marca: 3M™ 7100036529
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dotata di tecnologia con materiale doppio eccellente e protezione 5/6, categoria III CE; la tuta protettiva serie 4540 è ideale per applicazioni che richiedono elevati livelli di protezione e comfort.
  • Ideal barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polietilene e poliestere/polietilene laminato
Colore Bianco
Monouso
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso In maglia
Stile collo Hooded
Hood Type A tre pannelli
Tipo di chiusura Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata
Tipo di giuntura Cucitura ribattuta, Bound
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione CE Category III, Type 5/6 protection
Resistenza Anti-static, Dust, Liquid
Rivestimento Antistatico
Stile parte posteriore Materiale SMMMS traspirante
Certificazione/Conformità CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Certifications/Compliance (Europe) CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Descrizione Tuta in polipropilene/polietilene laminato, inserto sulle spalle nero-blu in polipropilene SMMMS, zip intrecciata nylon su poliestere, elastico in gomma neoprenica, polsini e filo in poliestere
Senza lattice No
Modello 4540+
Misura petto (sistema imperiale) 45 to 49 in.
Dimensioni cavallo (sistema imperiale) 34 in.
Misura vita (sistema imperiale) 53 in.
Misura petto (sistema metrico) 114.3 to 124.46 cm
Dimensioni cavallo (sistema metrico) 86.36 cm
Misura vita (sistema metrico) 134.62 cm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazione di pesticidi, bonifica di amianto e piombo, polvere di carbone nelle centrali elettriche, lucidatura di metalli, servizi di pulizia leggeri in interni, manutenzione di macchine o veicoli, verniciatura a spruzzo, industria farmaceutica, servizi generici di pulizia industriale, posa di coibentazione, manipolazione generica di polveri
Altezza (sistema imperiale) 6 to 6.33 ft.
Altezza (sistema metrico) 186 to 194 cm