Learn More
3M™ Tute protettive in tessuto SMS laminato bianche con riquadro blu
Codice prodotto. p-4361077
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12652565
Marca: 3M™ 7100040087
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dotata di tecnologia con materiale doppio eccellente e protezione 5/6, categoria III CE; la tuta protettiva serie 4540 è ideale per applicazioni che richiedono elevati livelli di protezione e comfort.
  • Ideal barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale Polietilene e poliestere/polietilene laminato
Colore Bianco
Monouso
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso In maglia
Stile collo Con cappuccio
Hood Type A tre pannelli
Tipo di chiusura Zip a doppio cursore con patta frangivento sigillata
Tipo di giuntura Cucitura ribattuta, Bound
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione CE Category III, Type 5/6 protection
Resistenza Anti-static, Dust, Liquid
Rivestimento Antistatico
Stile parte posteriore Materiale SMMMS traspirante
Certificazione/Conformità CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Certifications/Compliance (Europe) CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Descrizione Tuta in polipropilene/polietilene laminato, inserto sulle spalle nero-blu in polipropilene SMMMS, zip intrecciata nylon su poliestere, elastico in gomma neoprenica, polsini e filo in poliestere
Senza lattice No
Modello 4540+
Misura petto (sistema imperiale) Da 36 a 39 pollici
Dimensioni cavallo (sistema imperiale) 30 pollici
Misura vita (sistema imperiale) 50 pollici
Misura petto (sistema metrico) 92 - 100 cm
Dimensioni cavallo (sistema metrico) 76.2 cm
Misura vita (sistema metrico) 127 cm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazione di pesticidi, bonifica di amianto e piombo, polvere di carbone nelle centrali elettriche, lucidatura di metalli, servizi di pulizia leggeri in interni, manutenzione di macchine o veicoli, verniciatura a spruzzo, industria farmaceutica, servizi generici di pulizia industriale, posa di coibentazione, manipolazione generica di polveri
Altezza (sistema imperiale) Da 5.5 a 5.75 piedi
Altezza (sistema metrico) 167 - 176 cm