Learn More
3M™ Semimaschera riutilizzabile serie 6000
Half-face mask respirators 6000 Series are economical, low-maintenance, and extremely lightweight.
Marca:  3M™ 7000146849
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16200kg
Codice prodotto. 10227914
  • 219.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Descrizione
Descrizione
Combines features of both reusable and disposable respirators to provide effective protection. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000 Series are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight.
  • Reusable half masks are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight
  • Used with 3M™ Supplied Air Systems
  • Bayonet Connection System allows connection to a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapors, and particulates
  • Twin filter design provides lower breathing resistance
  • Probed reusable respirator assembly 6000 Series used for quantitative fit testing (17-987-3A & -3B)
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
Specifica
Specifica
EN 140:1998
A baionetta
Elastomero termoplastico
Large
Cartuccia serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000 o sistema Dual Airline
6300
NIOSH 42 CFR Part 84
Gray
Respiratore con semimaschera
Assemblaggio, pulizia, demolizione, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, saldatura
Sacchetto per conservazione richiudibile
4-point