Learn More
3M™ Full Facepiece Respirator 7800S Parts and Accessories
For use with 3M™ 7000 Series Half- and Full-Facepiece Respirators
36.80€ - 56.55€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 7800S Full Facepiece Respirator |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15769767
|
3M™
7000051841 |
Inhalation Valve |
56.55€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15789767
|
3M™
7000051927 |
Exhalation Valve |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Replacement parts extend the life of the respirator
- Accessories increase versatility
- 3M Catalog# 7282, 7283, 7884, 7893S, 7894
Specifica
7800S Full Facepiece Respirator |