Learn More
3M™ Accessori per respiratori elettroventilati con purificazione dell’aria (PAPR) serie Versaflo™ TR-300, prefiltro
For installation inside the filter cover of a TR-300 Series PAPR
Marca: 3M™ 7000059880
15.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Descrizione
- Prefilter can extend the life of the HE filter by capturing large particles that would otherwise clog the HE filter
- 3M Catalog# TR-3600
Specifica
Prefiltro | |
Respiratore elettroventilato Versaflo™ serie TR-300 | |
Confezione da 10 |
Ideale per tutte le applicazioni in cui sono presenti particelle calde | |
TR-3600 |