Learn More
3M™ Versaflo™TR-600 Series Filter Covers
Flter cover for use with TR-6320N, TR-6350N and TR-6360N cartridges
Marca:  3M™ 7100021336
13.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15579255
  • 22.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Helps protect cartridge from physical damage
  • Holds TR-6600 Prefilter or TR-662 Spark Arrestor in place
  • Enables PAPR to be worn through decontamination showers or rain
  • Easy to use
  • Applications:
    Recommended Industry: Healthcare, Pharmaceutical
  • 3M Catalog# TR-6300FC
Certifications
NIOSH Approved
Compliance
NIOSH approved.
Specifica
Specifica
Filter Cover TR-6300FC / 37380 (AAD)
TR-6300 Series Cartridges
TR-6300FC
1/Cs.