Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, ≥90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile |
CAS min. % | 89.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 172.23 |
Percent Purity | 90% |