Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifications
Materiale o nome chimico | 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 158.2 |
Percent Purity | 97% |