Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Sinonimo | 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole |
IUPAC Name | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
Peso formulazione | 168.2 |
Percent Purity | 97% |