Learn More
4-(2-bromoethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 193.08 |
Percent Purity | 97% |