Learn More
4-{[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}phenylboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11946091
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
832114-11-1
C17H27BN2O3
318.23
KTDBEJMIGCLCSU-UHFFFAOYSA-N
n-2-dimethylaminoethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-2-n',n'-dimethylamino ethyl benzamide-4-boronic acid, pinacol ester, n-2-dimethylamino ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-2-dimethylamino ethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-2-dimethylamino ethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb351, n-2-dimethylaminoethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,, 4-2-dimethylamino ethyl carbamoyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-n-2-dimethylamino ethyl carbamoyl benzeneboronic acid pinacol ester
2758503
N-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)NCCN(C)C
832114-11-1
C17H27BN2O3
318.23
KTDBEJMIGCLCSU-UHFFFAOYSA-N
n-2-dimethylaminoethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-2-n',n'-dimethylamino ethyl benzamide-4-boronic acid, pinacol ester, n-2-dimethylamino ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, n-2-dimethylamino ethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-2-dimethylamino ethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb351, n-2-dimethylaminoethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,, 4-2-dimethylamino ethyl carbamoyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-n-2-dimethylamino ethyl carbamoyl benzeneboronic acid pinacol ester
2758503
N-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)NCCN(C)C
Materiale o nome chimico 4-{[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}phenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 107°C to 110°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 318.23
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-{¢2-(Dimethylamino)ethyl!carbamoyl}phenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.