Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Current Loop Interface
4-20mA current loop interface temperature controller
214.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17109734
|
Memmert™
HPP1400ECOV3 |
HPP1400eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17110125
|
Memmert™
IPP110ECOV3 |
IPP110eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17110145
|
Memmert™
IPP1400ECOV3 |
IPP1400eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17120165
|
Memmert™
IPP2200ECOV3 |
IPP2200eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17129804
|
Memmert™
HPP260ECOV3 |
HPP260eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17129894
|
Memmert™
HPP750ECOV3 |
HPP750eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17130205
|
Memmert™
IPP260ECOV3 |
IPP260eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17130245
|
Memmert™
IPP410ECOV3 |
IPP410eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17149754
|
Memmert™
HPP2200ECOV3 |
HPP2200eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17159704
|
Memmert™
HPP110ECOV3 |
HPP110eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17160075
|
Memmert™
IPP1060ECOV3 |
IPP1060eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17160285
|
Memmert™
IPP750ECOV3 |
IPP750eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17169844
|
Memmert™
HPP410ECOV3 |
HPP410eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17189654
|
Memmert™
HPP1060ECOV3 |
HPP1060eco |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Temperature controller
- Actual value; -10 to +80 °C = 4 -20 mA
Specifica
Temperature Controller |