Learn More
4,4'-Biphenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735635
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
92-88-6
186.21
MFCD00002348
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
7112
CHEBI:34367
4-(4-hydroxyphenyl)phenol
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
92-88-6
186.21
MFCD00002348
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
7112
CHEBI:34367
4-(4-hydroxyphenyl)phenol
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4, 4'-Biphenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 278°C to 283°C
Colore Beige to White or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C12H10O2
Formula lineare HOC6H4C6H4OH
Quantità 10 g
Beilstein 06, 991
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Biphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.