Learn More
4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 306.36 |
Percent Purity | 97% |