Learn More
4,5-Dichlorophthalic anhydride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10208223
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
942-06-3
C8H2Cl2O3
217.00
MFCD00075034
ULSOWUBMELTORB-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichlorophthalic anhydride, 5,6-dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-dichlorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 5,6-dichlor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem16761, acmc-209rqk, 4,5-dichlorophalic anhydride
70334
5,6-dichloro-2-benzofuran-1,3-dione
ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)OC2=O
942-06-3
C8H2Cl2O3
217.00
MFCD00075034
ULSOWUBMELTORB-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichlorophthalic anhydride, 5,6-dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-dichlorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 5,6-dichlor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem16761, acmc-209rqk, 4,5-dichlorophalic anhydride
70334
5,6-dichloro-2-benzofuran-1,3-dione
ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)OC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4, 5-Dichlorophthalic anhydride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 185°C to 187°C
Colore Blue to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 217.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dichlorophthalic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.