Learn More
4-Amino-1-butanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Materiale o nome chimico | 4-Amino-1-butanol |
Nota nome | 98% |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 16.0°C to 18.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.9600g/mL |
Punti di ebollizione | 206.0°C |
Punto d'infiammabilità | 107°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Amino-1-butanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.