Learn More
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11916561
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
10132-07-7
C4H3Cl2N3
163.99
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-dichloropyrimidine, 6-amino-2,4-dichloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dichloro, 2,4-dichloro-6-aminopyrimidine, 2,6-dichloro-4-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-6-amino pyrimidine, 2,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 2,6-dichloropyrimidine-4-ylamine, 2,6-dichlorpyrimidin-4-amin, pyrimidine, 4-amino-2,6-dichloro
82387
2,6-dichloropyrimidin-4-amine
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)N
10132-07-7
C4H3Cl2N3
163.99
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-dichloropyrimidine, 6-amino-2,4-dichloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dichloro, 2,4-dichloro-6-aminopyrimidine, 2,6-dichloro-4-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-6-amino pyrimidine, 2,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 2,6-dichloropyrimidine-4-ylamine, 2,6-dichlorpyrimidin-4-amin, pyrimidine, 4-amino-2,6-dichloro
82387
2,6-dichloropyrimidin-4-amine
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)N
Materiale o nome chimico 4-Amino-2, 6-dichloropyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 262.6°C to 263.2°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.99
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.