Learn More
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11956041
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
819058-34-9
C12H17BFNO2
237.08
MFCD09033884
AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
17906172
2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1
819058-34-9
C12H17BFNO2
237.08
MFCD09033884
AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
17906172
2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 101°C to 102°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 237.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.