Learn More
4-Amino-m-cresol, 99+%, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 163202500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2835-99-6 Peso : 0.30000kg
Quantità | 250g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
2835-99-6 | |
123.15 | |
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N | |
17819 | |
4-amino-3-methylphenol |
C7H9NO | |
MFCD00007871 | |
4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol | |
CHEBI:55546 | |
CC1=C(C=CC(=C1)O)N |
Specifica
4-Amino-m-cresol | |
2835-99-6 | |
100.0 | |
176°C to 180°C | |
Authentic | |
H2NC6H3(CH3)OH | |
13, 593 | |
4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol | |
Solubility in water: insoluble | |
CC1=C(C=CC(=C1)O)N | |
123.15 | |
CHEBI:55546 | |
Powder |
99+% | |
99.0 | |
Brown | |
99% min. (GC) | |
C7H9NO | |
MFCD00007871 | |
Glass bottle | |
250g | |
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N | |
4-amino-3-methylphenol | |
17819 | |
123.15 | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Amino-m-cresol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.