Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250mg |
Peso formulazione | 189.01 |
Percent Purity | 97% |