Learn More
4-Bromo-2-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757048
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
2105-94-4
C6H4BrFO
191.00
MFCD00011722
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
2724981
4-bromo-2-fluorophenol
OC1=CC=C(Br)C=C1F
2105-94-4
C6H4BrFO
191.00
MFCD00011722
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
2724981
4-bromo-2-fluorophenol
OC1=CC=C(Br)C=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluorophenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 1.7400g/mL
Punti di ebollizione 79°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H3(F)OH
Indice di rifrazione 1.5660 to 1.568
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.74
Peso formulazione 191
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-fluorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.