Learn More
4-Butylaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10261410
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
104-13-2
C10H15N
149.23
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
7694
4-butylaniline
CCCCC1=CC=C(C=C1)N
104-13-2
C10H15N
149.23
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
4-n-butylaniline, benzenamine, 4-butyl, p-n-butylaniline, p-butylaniline, 4-butylbenzenamine, p-aminobutylbenzene, p-butylaminobenzene, 1-amino-4-butylbenzene, p-butyl aniline, 4-butylphenylamine
7694
4-butylaniline
CCCCC1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Butylaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Densità 0.9450g/mL
Punti di ebollizione 133.0°C to 134.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)3C6H4NH2
Indice di rifrazione 1.535
Quantità 25 g
Beilstein 12,I,503
Gravità specifica 0.945
Peso formulazione 149.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Butylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.