Learn More
4-chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701252
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
189681-04-7
C10H5ClN2S2
252.73
MFCD00174019
VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
735732
ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
189681-04-7
C10H5ClN2S2
252.73
MFCD00174019
VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
735732
ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Materiale o nome chimico 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-chloro-5-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Peso formulazione 252.75
Percent Purity 95%