Learn More
4-Chlorobenzoyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5mL
100mL
500mL
2.5L
Imballaggio:
Glass bottle
122-01-0
C7H4Cl2O
175.01
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
8501
CHEBI:60716
4-chlorobenzoyl chloride
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
122-01-0
C7H4Cl2O
175.01
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 4-chloro, p-chlorobenzoyl chloride, para-chlorobenzoyl chloride, 4-chlorobenzoic acid chloride, 4-chlorobenzoylchloride, 4-chloro benzoyl chloride, benzoylchloride, 4-chloro, benzoyl chloride, p-chloro, ccris 8935, pcboc
8501
CHEBI:60716
4-chlorobenzoyl chloride
C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzoyl chloride
Densità 1.3700g/mL
Colore Colorless
Punto di fusione 12.0°C to 14.0°C
Punti di ebollizione 222.0°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare ClC6H4COCl
Beilstein 09,341
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5770 to 1.5790
Quantità 5mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Gravità specifica 1.37
Peso formulazione 175.01
Forma fisica Liquid
Percent Purity 99+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only