Learn More
(4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Specifica
Materiale o nome chimico | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 208.64 |
Percent Purity | 95% |