Learn More
4-Formylcinnamic acid, 98%, predominantly trans, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 176590050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 23359-08-2 Peso : 0.05500kg
Quantità | 5g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
23359-08-2 | |
176.17 | |
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N | |
5357280 | |
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O |
C10H8O3 | |
MFCD00006955 | |
4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244 | |
(E)-3-(4-formylphenyl)prop-2-enoic acid |
Specifica
4-Formylcinnamic acid | |
23359-08-2 | |
100.0 | |
250°C to 255°C | |
Authentic | |
HCOC6H4CH=CHCO2H | |
Glass bottle | |
5g | |
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O | |
176.17 | |
176.17 | |
98% |
Predominantly trans | |
97.5 | |
Yellow to Beige | |
98% | |
C10H8O3 | |
MFCD00006955 | |
4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244 | |
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N | |
(E)-3-(4-formylphenyl)prop-2-enoic acid | |
5357280 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.