Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
23.30€ - 272.00€
Identificatori chimici
CAS | 123-42-2 |
---|---|
Formula molecolare | C6H12O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 116.16 |
Numero MDL | MFCD00004471 |
InChI Key | SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one |
PubChem CID | 31256 |
ChEBI | CHEBI:55381 |
IUPAC Name | 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one |
SMILES | CC(=O)CC(C)(C)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10626892
|
Thermo Scientific Acros
121482500 |
250 mL | Glass bottle |
23.30€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10132490
|
Thermo Scientific Acros
121480010 |
1 L | Glass bottle |
40.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10225450
|
Thermo Scientific Acros
121480025 |
2.5 L | Glass bottle |
74.80€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11944861
|
Thermo Scientific Acros
121480100 |
10 L | Plastic drum |
272.00€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
123-42-2 | |
116.16 | |
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N | |
31256 | |
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one |
C6H12O2 | |
MFCD00004471 | |
diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one | |
CHEBI:55381 | |
CC(=O)CC(C)(C)O |
Specifica
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone | |
-42.8°C | |
0.9385g/mL | |
58°C | |
C6H12O2 | |
1.4223 to 1.4243 | |
15,2967 | |
diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one | |
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one | |
31256 | |
3.22 mPa.s (20°C) | |
99% |
123-42-2 | |
Colorless | |
166.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | |
MFCD00004471 | |
0.9385 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether | |
CC(=O)CC(C)(C)O | |
116.16 | |
CHEBI:55381 | |
116.16 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear eye protection/face protection.
If eye
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-626-7
- 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only