Learn More
4-Hydroxymethylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11945081
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
3006-96-0
C8H8O3
152.15
MFCD00017598
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
76360
4-(hydroxymethyl)benzoic acid
OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
3006-96-0
C8H8O3
152.15
MFCD00017598
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxythylbenzoic acid, unii-9z28l8sthd, hmba linker, 4-hydroxymethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxymethyl, p-hydroxymethyl benzoic acid, 4-hydroxymethyl benzoicacid, 9z28l8sthd
76360
4-(hydroxymethyl)benzoic acid
OCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Hydroxymethylbenzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182.0°C to 184.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare COOHC6H4CH2OH
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Coarse Fibers
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxymethylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.