Learn More
4-Methoxybenzylchloride, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15264694
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
824-94-2, 584-08-7
C8H9ClO
156.61
MFCD00000915
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
69993
1-(chloromethyl)-4-methoxybenzene
COC1=CC=C(C=C1)CCl
824-94-2, 584-08-7
C8H9ClO
156.61
MFCD00000915
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl chloride, 4-methoxybenzylchloride, 1-chloromethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl chloride, p-anisyl chloride, alpha-chloro-4-methoxytoluene, p-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-4-methoxy, 4-chloromethyl anisole, anisole, p-chloromethyl
69993
1-(chloromethyl)-4-methoxybenzene
COC1=CC=C(C=C1)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Methoxybenzylchloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -1.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5490
Quantità 100 g
Numero UN 3265
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: slowly decomposes
Stabilizzatore 1% K2CO3
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxybenzylchloride, stabilized