Learn More
4-Methyl-2-pentenal, 95%, Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 364.00€
Identificatori chimici
CAS | 5362-56-1 |
---|---|
Formula molecolare | C6H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 98.14 |
Numero MDL | MFCD00800501 |
InChI Key | RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N |
Sinonimo | 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal |
PubChem CID | 5916154 |
IUPAC Name | (E)-4-methylpent-2-enal |
SMILES | CC(C)C=CC=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10165510
|
Thermo Scientific Acros
298350250 |
25 mL | Glass bottle |
120.00€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10005513
|
Thermo Scientific Acros
298351000 |
100 mL | Glass bottle |
364.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
5362-56-1 | |
98.14 | |
RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N | |
5916154 | |
CC(C)C=CC=O |
C6H10O | |
MFCD00800501 | |
4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal | |
(E)-4-methylpent-2-enal |
Specifica
4-Methyl-2-pentenal | |
5362-56-1 | |
100.0 | |
0.8440g/mL | |
32°C | |
94% min. (GC) | |
CH3CH(CH3)CH=CHCHO | |
MFCD00800501 | |
4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal | |
RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N | |
(E)-4-methylpent-2-enal | |
5916154 | |
95% |
15mg KOH/g max. | |
94.0 | |
Colorless to Yellow | |
70.0°C (75.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H10O | |
1.4360 to 1.4440 | |
0.844 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils | |
CC(C)C=CC=O | |
98.14 | |
98.14 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and ea
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 226-348-5
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only