Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 205.28 |
Percent Purity | 97% |