Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, Technical, Thermo Scientific™
Catalog Number 10041222
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
690632-88-3
C10H8ClNO2S2
273.749
NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
2795490
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
690632-88-3
C10H8ClNO2S2
273.749
NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
2795490
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 273.76
Percent Purity 95%