Learn More
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10479070
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
344.38
MFCD00013140
Metol
55-55-0
C14H18N2O2·H2SO4
344.38
MFCD00013140
Metol
4-Methylaminophenol sulfate, 99%, C14H18N2O2.H2SO4, CAS Number-55-55-0, Metol, 500g, 13, 441, 100.0, 98.5, Beige to White or Gray, Decomposition Information: >260 deg.C, 1.5770g/mL, 200-237-1, 344.38, Extra Pure, GHS Signal Word: Warning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Methylaminophenol sulfate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione Decomposition Information: >260°C
Punto di fusione 260.0°C
Colore Beige to White or Gray
Densità 1.5770g/mL
Residuo della combustione 0.15% max.
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Quantità 5 g
Beilstein 13, 441
Indice di Merck 15, 6091
Gravità specifica 1.577
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Peso formulazione 344.38
Percent Purity 99%
Grado Extra Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/