Learn More
4-Methylbenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 155920050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 589-18-4 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10035973
  • 14.04€ / 5g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
589-18-4
122.17
KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
11505
(4-methylphenyl)methanol
C8H10O
MFCD00004664
4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
CHEBI:1895
CC1=CC=C(C=C1)CO
Specifica
4-Methylbenzyl alcohol
589-18-4
100.0
56.0°C to 61.0°C
97.5% min. (GC)
C8H10O
MFCD00004664
Glass bottle
5g
CC1=CC=C(C=C1)CO
122.17
CHEBI:1895
Crystalline Mass, Needles, or Crystals
98%
97.5
White
217.0°C
Authentic
CH3C6H4CH2OH
06, 498
4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
(4-methylphenyl)methanol
11505
122.17
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Methylbenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti