Learn More
4-Methylphthalic anhydride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10466062
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
19438-61-0
C9H6O3
162.14
MFCD00041856
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
4-methylphthalic anhydride, 5-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 5-methyl, unii-2p2740fpck, phthalic anhydride, 4-methyl, dsstox_cid_7805, 5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, dsstox_rid_78575, dsstox_gsid_27805, 4methylphthalic anhydride
88069
5-methyl-2-benzofuran-1,3-dione
CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC2=O
19438-61-0
C9H6O3
162.14
MFCD00041856
ZOXBWJMCXHTKNU-UHFFFAOYSA-N
4-methylphthalic anhydride, 5-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 5-methyl, unii-2p2740fpck, phthalic anhydride, 4-methyl, dsstox_cid_7805, 5-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, dsstox_rid_78575, dsstox_gsid_27805, 4methylphthalic anhydride
88069
5-methyl-2-benzofuran-1,3-dione
CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC2=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Methylphthalic anhydride
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 162.14
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylphthalic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.