Learn More
4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15206058
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
121177-82-0
C8H10BNO3
178.98
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
2773526
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
121177-82-0
C8H10BNO3
178.98
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
2773526
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Materiale o nome chimico 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Punto di fusione 183.0°C to 186.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.98
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.