Learn More
4-Nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11404183
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11404183
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10369.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
Solubility
Soluble in hot water and alcohol
Notes
Store at 4°C. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-01-6
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00007858
InChI Key TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC Name 4-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroaniline
Punto di fusione 147°C to 149°C
Densità 1.437
Punti di ebollizione 260°C (100 mmHg)
Punto d'infiammabilità 165°C (329°F)
Odore Amine-like
Quantità 1000 g
Numero UN UN1661
Beilstein 508690
Indice di Merck 14,6584
Informazioni di solubilità Soluble in hot water and alcohol
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%