Learn More
4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10275070
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
83949-32-0
C12H15NO2·C7H8O3S
377.45
MFCD00044709
NQLZTDKDXBKUGY-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzene-1-sulfonic acid; 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-4-phenylpiperidine tosylate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid compound with 4-methylbenzenesulfonic acid 1:1, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 4-toluenesulfonate, isonipecotic acid, 4-phenyl-; para-toluene sulfonate, 4-phenyl-4-carboxy piperidine tosylate, 4-carboxy-4-phenylpiperidine p-toluenesulfonate, 4-phenyl-piperidine-4-carboxylic acid tosylate
2723657
4-methylbenzenesulfonic acid;4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
83949-32-0
C12H15NO2·C7H8O3S
377.45
MFCD00044709
NQLZTDKDXBKUGY-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzene-1-sulfonic acid; 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-4-phenylpiperidine tosylate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid compound with 4-methylbenzenesulfonic acid 1:1, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 4-toluenesulfonate, isonipecotic acid, 4-phenyl-; para-toluene sulfonate, 4-phenyl-4-carboxy piperidine tosylate, 4-carboxy-4-phenylpiperidine p-toluenesulfonate, 4-phenyl-piperidine-4-carboxylic acid tosylate
2723657
4-methylbenzenesulfonic acid;4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 225°C to 229°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità (3% in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Peso formulazione 377.45
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.