Learn More
4-(Phenylsulfonyl)thiophen-3-amine, ≥95%, Maybridge
Codice prodotto. 10394232
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10394232
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM01765DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Phenylsulfonyl)thiophen-3-amine
CAS 175201-60-2
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H9NO2S2
Numero MDL MFCD00067914
Quantità 1 g
Sinonimo 4-phenylsulfonyl thiophen-3-amine, 4-benzenesulfonyl thiophen-3-amine, 4-phenylsulfonyl thiophene-3-amine, maybridge1_004632, 4-phenylsulfonyl-3-thienylamine, 4-benzenesulfonyl-3-thiophenamine, 3-thiophenamine,4-phenylsulfonyl
InChI Key HYLCXPMYGZOANR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CSC=C2N
IUPAC Name 4-(benzenesulfonyl)thiophen-3-amine
Molecular Weight (g/mol) 239.307
PubChem CID 2778524
Peso formulazione 239.32
Percent Purity 95%