Learn More
4-Picoline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021710
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
108-89-4
C6H7N
93.13
MFCD00006440
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
7963
CHEBI:32547
4-methylpyridine
CC1=CC=NC=C1
108-89-4
C6H7N
93.13
MFCD00006440
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
7963
CHEBI:32547
4-methylpyridine
CC1=CC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Picoline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2.4°C
Colore Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 145°C
Punto d'infiammabilità 39°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5040 to 1.506
Quantità 1 L
Beilstein 20, 240
Indice di Merck 15, 7514
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 93.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid