Learn More
4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 200.28 |
Percent Purity | 97% |