Learn More
4-Piperidinobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Piperidinobenzoic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Sinonimo | 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560 |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 205.26 |
Percent Purity | 97% |