Learn More
4-(piperidinomethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
10g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 219.28 |
Percent Purity | 97% |